Learn More
Sharpsafe™ 0.2 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marca: Sharpsafe™ 51721210
Detalles adicionales : Peso : 5.50000kg
Descripción
- El primer recipiente para objetos punzantes de un solo uso sostenible del mundo en el mercado.
- Diseñado específicamente para la eliminación de jeringas de insulina, el recipiente de 0,2 litros se puede almacenar fácilmente en una bolsa o bolsillo, y es ideal tanto para uso personal como clínico.
- Una abertura de pétalo sin retorno garantiza que una vez desechados los objetos punzantes, no se pueden eliminar.
- Los recipientes Sharpsafe™ de 0,2 litros se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
- Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Tapa superior abatible para función de cierre temporal y final
- Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
- Resistencia a fugas de primera clase
- Cumple con las normas que se indican a continuación
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Especificaciones
Recipientes para objetos punzantes | |
NX, UN3291, ISO23907-1:2019 | |
Negro | |
320 x 395 x 300 mm | |
Eliminación de jeringas de insulina |
0,2 L | |
Abertura de pétalo | |
Gris | |
100/caja |