missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pepsinogen I Antibody (8003 (99/12)) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB100-62239CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Pepsinogen I Monoclonal antibody specifically detects Pepsinogen I in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Radioimmune Assays
Especificaciones
Pepsinogen I | |
Monoclonal | |
CoraFluor 1 | |
pepsinogen 3, group I (pepsinogen A) | |
Purified human pepsinogen 1 | |
0.1 mL | |
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
643834 | |
Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
IgG1 |
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Radioimmune Assays (RIA) | |
8003 (99/12) | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Pepsinogen I Antibody (8003 (99/12)) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; CoraFluor 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido