UserName
24980_Merch_P1_Product
Reactivos y Kits para la estructura celular
Reactivos y kits diseñados para visualizar las características de la estructura celular, incluyendo colorantes y tintes para el examen de componentes tanto del citoesqueleto como internos de la célula.
DESTACADO
Invitrogen™ Colorantes de Ácidos Nucleicos DAPI y Hoechst
Popular contra-tinción nuclear permeable a las células que emite fluorescencia azul cuando se une al ADN de doble cadena.
24980 Merch P2 Product 1
Reactivo Invitrogen™ NucBlue™ Live ReadyProbes™
Estable a temperatura ambiente
Colorante fluorescente nuclear Hoechst listo para usar, proporcionado en prácticos frascos cuentagotas.
Colorantes de Ácidos Nucleicos Cianina Monomérica Invitrogen™
Señales de fluorescencia brillante, fondo bajo y fuerte afinidad de unión con ácidos nucleicos
Cinco colorantes distintos para la detección ultrasensible de ácidos nucleicos mediante fluorescencia en imagenología y citometría de flujo.
24980 Merch P2 Product 3
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Complete su pedido
Preguntas frecuentes
Los reactivos y kits para la estructura celular se utilizan en una variedad de procedimientos, incluyendo:
  • Inmunofluorescencia (IF): Detección y visualización de proteínas específicas o estructuras celulares utilizando anticuerpos marcados con fluorescencia
  • Western Blotting: Identificación y cuantificación de proteínas específicas a partir de lisados celulares
  • Citometría de flujo: Análisis de poblaciones celulares basado en la expresión de marcadores específicos
  • Tinción celular: Resaltar y visualizar estructuras celulares utilizando colorantes o tintes
  • Inmunohistoquímica (IHC): Detección de antígenos específicos en secciones de tejido utilizando anticuerpos
Estos procedimientos ayudan a estudiar la morfología celular, la localización de proteínas y los procesos celulares.
Las diferencias clave entre los reactivos y kits para la función celular y los reactivos y kits para la estructura celular se basan en sus aplicaciones y los aspectos de la biología celular que abordan. Los reactivos y kits para la función celular están diseñados para medir y analizar diversas actividades y procesos celulares como la viabilidad celular, apoptosis, metabolismo, vías de señalización y ensayos de citotoxicidad. Los reactivos y kits para la estructura celular se centran en visualizar y estudiar los componentes físicos y la arquitectura de las células. Ejemplos incluyen la tinción de orgánulos celulares (núcleo, mitocondrias), componentes del citoesqueleto (actina, tubulina) y marcadores de membrana celular. La función celular se utiliza para evaluar procesos celulares dinámicos como el crecimiento celular, la muerte, la actividad metabólica y la respuesta a estímulos. La estructura celular se utiliza para la imagenología y el análisis de la organización, morfología e integridad estructural de las células y sus componentes.
Al seleccionar reactivos y kits para la estructura celular, considere:
  • Especificidad: Asegúrese de que los reactivos apunten específicamente a las estructuras o componentes celulares deseados
  • Compatibilidad: Verifique la compatibilidad con su tipo de célula y condiciones experimentales
  • Sensibilidad: Elija reactivos con alta sensibilidad para una detección precisa
  • Facilidad de uso: Opte por kits con instrucciones claras y protocolos fáciles de usar
  • Calidad y fiabilidad: Seleccione productos de proveedores reputados con calidad y fiabilidad consistentes
Recursos relacionados
Imágenes y microscopía Agilent BioTek
Descubra los sistemas automatizados de imagen celular y microscopios de Agilent BioTek, con la experiencia única de microscopia aumentada. Integración y automatización de todos los pasos, desde la captura de imágenes hasta los datos listos para su publicación.
24980 Merch P8 Doc 1
Compre sus marcas