Learn More
Cera de parafina, pura, granular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254734 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15254734 10 kg 10 Kg
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15254734 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416770100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Paraffin wax, CnH2n+2, CAS Number-8002-74-2, propafenona inn-spanish, propafenona, propafenone-hcl, propafenonum inn-latin, propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, rythmol, propafenone, gnf-pf-4594, 2kg, 322.0 deg.C, CHEBI:63619, White, 232-315-6, 198 deg.C, Pure | CAS: 8002-74-2 | CnH2n+2 | 341.451 g/mol
Paraffin wax, CnH2n+2, CAS Number-8002-74-2, propafenona inn-spanish, propafenona, propafenone-hcl, propafenonum inn-latin, propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, rythmol, propafenone, gnf-pf-4594, 2kg, 322.0 deg.C, CHEBI:63619, White, 232-315-6, 198 deg.C, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8002-74-2
Fórmula molecular CnH2n+2
Peso molecular (g/mol) 341.451
Número MDL MFCD00132833
Clave InChI JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
PubChem CID 4932
ChEBI CHEBI:63619
Nombre IUPAC 1-[2-[2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona
SMILES CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraffin wax
Punto de fusión 58.0°C to 62.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 322.0°C
Temperatura de inflamación 198°C
Espectro infrarrojo Authentic
Cantidad 10 kg
Índice Merck 14,7023
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol (soluble in warm alcohol),insoluble in acids,soluble in benzene,chloroform,ether,carbon,disulfide,ligroin,turpentine,miscible when melted with wax,fats
Viscosidad 3-4.5 mPa.s (98.9°C)
Grado Pure
Forma física Sedimentos