Learn More
Invitrogen™ ER-Tracker™ Red (BODIPY™ TR Glibenclamide), para la adquisición de imágenes de células vivas
Código de producto. 11584746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11584746 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11584746 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor E34250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    718.00€
    660.65€ / 100 microgramos
    Ahorro 57.35€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la adquisición de imágenes de células vivas
El colorante rojo ER-Tracker es una tinción de células vivas que penetra en la célula y es altamente selectiva para el retículo endoplásmico (RE) que, cuando se tiñe según el protocolo proporcionado, conserva parcialmente el patrón de tinción después de la fijación con formaldehído. Este tinte consta del colorante verde fluorescente BODIPY TR y de glibenclamida. La glibenclamida (gliburida) se une a los receptores de sulfonilurea de canales K + sensibles al adenosín trifosfato (ATP) que son prominentes en RE; la actividad farmacológica de la glibenclamida podría afectar potencialmente la función de RE. La expresión variable de receptores de sulfonilurea en algunos tipos de células especializadas puede resultar en un etiquetado sin RE.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, imágenes celulares, retículo endoplásmico (ER), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 587⁄615
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 100 μg
Método de detección Fluorescente
Línea de productos BODIPY, ER-Tracker
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta BODIPY Dyes
Tipo de producto Tinte
Sub Cellular Localization Retículo endoplásmico