Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Green Fluorescent Nucleic Acid Stains
Código de producto. 10237582
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de colorante:
SYTO 11 Green
SYTO 12 Green
SYTO 13 Green
SYTO 14 Green
SYTO 16 Green
SYTO 21 Green
SYTO 24 Green
SYTO 9 Green
SYTO BC Green
SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25
SYTO RNASelect Green
Cantidad:
1 Kit (50 μL each)
100 μL
250 μL
315 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de colorante Cantidad Tamaño de la unidad
10237582 SYTO 9 Green 100 μL cada uno
10513863 SYTO 11 Green 250 μL cada uno
10348162 SYTO 12 Green 315 μL cada uno
10413072 SYTO 13 Green 250 μL cada uno
10013362 SYTO 14 Green 250 μL cada uno
10634433 SYTO 16 Green 250 μL cada uno
10174422 SYTO 21 Green 250 μL cada uno
10778653 SYTO 24 Green 250 μL cada uno
10104862 SYTO BC Green 100 μL cada uno
10493062 SYTO RNASelect Green 100 μL cada uno
10646543 SYTO Green Dyes 11-14, 16, 21, 24, and 25 1 Kit (50 μL each) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10237582 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S34854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.00€
    527.65€ / 100 microlitros
    Ahorro 46.35€
    8% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria.
The SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains exhibit bright, green fluorescence upon binding to nucleic acids. These dyes are cell-permeant and can be used to stain RNA and DNA in live cells, dead cells, and bacteria. Because the dye characteristics and staining pattern of the SYTO dyes may vary, we offer 10 different SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stains available individually along with the SYTO Green Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit #1 (containing SYTO 11–14, 16, 21, 24, and 25) to enable researchers to find the most appropriate green-fluorescent SYTO stain for their system . We also provide the SYTOX Green Nucleic Acid Stain (Cat. No. S7020 and R37109), which is a cell-impermeant green-fluorescent stain used for staining dead cells or performing nuclear counterstaining in fixed cells.
Se ha demostrado que la tinción de ácidos nucleicos verde fluorescente SYTO 9 tiñe las bacterias gramnegativas y grampositivas vivas y muertas. Es un componente de los kits de viabilidad bacteriana LIVE/DEAD BacLight (L-7007, L-7012, L-13152).
Análisis de bacterias, viabilidad bacteriana y análisis de citotoxicidad, análisis celular, rastreo y seguimiento de células, citotoxicidad y viabilidad celular, viabilidad celular, proliferación y función, seguimiento microbiano, análisis microbiológico
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Verde
Concentración 5 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación ARN: 486 nm, ADN: 485 nm
Tipo de colorante SYTO 9 Green
Para utilizar con (aplicación) Fluorescent Labeling, Live Cell Imaging, Microarray
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 100 μL
Volumen (métrico) 100 μl
Método de detección Fluorescente
Emisión ARN: 501 nm, ADN: 498 nm
Línea de productos SYTO
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescente
Tipo de producto Tinción de ácidos nucleicos
Sub Cellular Localization Ácidos nucleicos
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.