Description
La tinción fluorescente Thermo Scientific™ Pierce Hoechst 33342 es una solución de alta calidad de colorante Hoechst para una tinción fluorescente de células vivas y fijas de ADN y núcleos en técnicas de adquisición de imágenes celulares.
Hoechst 33342 (2'-[4'-etoxifenil]-5-[4-metilpiperazin-1-il]-2,5'-bis-1h- benzimidazol trihidrocloruro trihidrato) es una tinción de ADN que penetra en las células, se excita con luz ultravioleta y emite fluorescencia de color azul a entre 460 y 490 nm. Hoechst 33342 se une predominantemente a las regiones de adenina-timina (A-T) del ADN. Esta tinción se une al surco menor del ADN y muestra espectros de emisión de fluorescencia que dependen de la relación de pares tinte:base.
Specifications
Specifications
| Color | Azul |
| Concentración | 20 mM |
| Contenido y almacenamiento | Una vez recibido, almacenar a 4 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 361 nm |
| Tipo de colorante | Permeabilidad celular |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, instrumento de alto contenido |
| Cantidad | 5 mL |
| Método de detección | Fluorescente |
| Emisión | 497 nm |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hoechst 33342 Solution (20 mM)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 2'-(4'-ethoxyphenyl)-5- (4-methylpiperazin-1-yl) -2,5'-bis-1Hbenzimidazole trihydrochloride trihydra