Learn More
Invitrogen™ Tinción de ácidos nucleicos SYTOX™ Green: solución de 5 mM in DMSO.
Código de producto. 10768273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μL
Tamaño de la unidad:
250 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10768273 250 μL 250 microlitros
1 options
Código de producto. 10768273 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S7020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00€
    474.65€ / 250 microlitros
    Ahorro 41.35€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Indicador útil de células muertas dentro de una población
La tinción de ácido nucleico SYTOX Green es una excelente contratinción nuclear y cromosómica verde-fluorescente impermeable a células vivas.
Determinación sencilla de la viabilidad
SYTOX Green permite una rápida determinación de la viabilidad celular cuando se utilizan citómetros de flujo, microscopios de fluorescencia, fluorímetros y lectores de microplacas de fluorescencia. No atraviesa membranas intactas, pero penetra fácilmente en las membranas comprometidas características de las células muertas. Dado que presenta una fluorescencia > 500 veces superior tras unirse a ácidos nucleicos, una incubación breve de células muertas con SYTOX Green resultará en una fluorescencia verde brillante con un máximo de emisión de 523 nm cuando se excita con un láser de iones de argón de 488 nm o cualquier otra fuente de 450 a 490 nm. El excepcional brillo de la señal que se produce en las células muertas hace que SYTOX Green resulte especialmente útil para determinar la viabilidad de células de mamíferos y de bacterias grampositivas y gramnegativas.
Parte de la familia de ensayos y tinciones de viabilidad celular Invitrogen
Las tinciones SYTOX para células muertas están disponibles en una serie de colores, incluido rojo, azul y naranja. Se han incorporado tinciones SYTOX a una serie de ensayos para apoptosis, viabilidad celular y metabolismo. Solución de 5 mM en DMSO.
  • Impermeable para células vivas
  • Excitación/emisión: 504/523nm
  • Uso con láser de iones de argón 488
  • Funciona con células de mamíferos y bacterias grampositivas y gramnegativas
Adhesión celular análisis celular, ciclo celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función celular, imagen celular, citometría de flujo, citometría de flujo de ensayos de ciclo celular, tinción de citometría de flujo por estructura celular, citometría de flujo de procesos celulares, hibridación in situ por fluorescencia, inmunofluorescencia (IF), contratinción por inmunofluorescencia, montaje y prevención de la decoloración, tinción y detección por inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 504 nm
Tipo de colorante Permeabilidad celular
Formato Tubo(s)
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Cantidad 250 μL
Volumen (métrico) 250 μl
Método de detección Fluorescente
Emisión 523 nm
Formulario Solución
Línea de productos SYTOX
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescente
Tipo de producto Tinción de ácidos nucleicos
Sub Cellular Localization Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus