Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Código de producto. 15932941
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Infrarrojo cercano
Naranja
Ninguno
Rojo
Rojo anaranjado
Rojo lejano
Verde
Violeta
Intervalo de longitud de onda de excitación:
346⁄442
405/450
496⁄516
496⁄520
531⁄554
540⁄565
555/565 nm
555⁄565
556⁄570
558⁄569
578⁄600
581⁄609
591⁄608
633⁄647
650/668 nm
663⁄690
679⁄702
758/784
Ninguno
Tipo de colorante:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
BODIPY™
Biotin-XX
FITC (fluoresceína)
Faloidina (sin marcar)
Oregon Green™ 488
TRITC (isotiocianato de tetrametilrodamina)
Texas Red™
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 miligramo
300 unidades
50 microgramos
cada uno
paquete de 300
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Intervalo de longitud de onda de excitación Tipo de colorante Tamaño de la unidad
15932941 Violeta 405/450 Alexa Fluor™ Plus 405 cada uno
10174712 Azul 346⁄442 Alexa Fluor™ 350 cada uno
10730355 Verde 496⁄520 Oregon Green™ 488 cada uno
10615963 Verde 496⁄516 FITC (fluoresceína) 1 PCS
10184712 Amarillo 531⁄554 Alexa Fluor™ 532 cada uno
10063052 Rojo anaranjado 540⁄565 TRITC (isotiocianato de tetrametilrodamina) 300 unidades
10634053 Naranja 556⁄570 Alexa Fluor™ 546 1 PCS
10389132 Naranja 555⁄565 Alexa Fluor™ 555 1 PCS
16628105 Naranja 555/565 nm Alexa Fluor Plus 555 50 microgramos
10643853 Rojo 558⁄569 BODIPY™ cada uno
10135092 Rojo anaranjado 578⁄600 Alexa Fluor™ 568 1 PCS
10751144 Rojo 581⁄609 Alexa Fluor™ 594 1 PCS
10164852 Rojo 591⁄608 Texas Red™ 1 PCS
10124892 Rojo lejano 633⁄647 Alexa Fluor™ 635 cada uno
16400815 Rojo lejano 650/668 nm Alexa Fluor Plus 647 paquete de 300
10402322 Infrarrojo cercano 663⁄690 Alexa Fluor™ 660 cada uno
10656163 Infrarrojo cercano 679⁄702 Alexa Fluor™ 680 cada uno
16316512 Infrarrojo cercano 758/784 Alexa Fluor™ Plus 750 cada uno
10125002 Ninguno Ninguno Biotin-XX cada uno
10718853 Ninguno Ninguno Faloidina (sin marcar) 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 15932941 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30104
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
• Tinción selectiva en actina F
• Excelente rendimiento de fluorescencia
• Excitación/emisión: 405/450 nm. Compatible con el conjunto de filtros DAPI estándar o láser de excitación 405/violeta.
• Superior para la tinción de anticuerpos
• Óptimo para muestras fijas y permeabilizadas
Obtención de mejores resultados en estudios de tinción de actina
La faloidina es un péptido bicíclico perteneciente a una familia de toxinas aisladas a partir de la  seta mortal Amanita phalloides y se suele utilizar en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar selectivamente la actina F. La faloidina etiquetada con fluorescencia tiene varias ventajas sobre los anticuerpos para el etiquetado con actina, incluidas propiedades de unión virtualmente idénticas con actina de diferentes especies de plantas y animales, así como un bajo nivel de unión inespecífica. La faloidina une la Actina F con un alto nivel de selectividad mientras que Alexa Fluor™ Plus 405 proporciona una fluorescencia de color violeta con un brillo y una fotoestabilidad incomparables.
Uso en múltiples aplicaciones
La faloidina Alexa Fluor™ Plus 405 puede emplearse para visualizar y cuantificar actina F en secciones de tejido, cultivos celulares o preparaciones sin células. Totalmente compatible con otras tinciones fluorescentes utilizadas en análisis celular, incluidas las proteínas fluorescentes, los nanocristales Qdot y otros conjugados Alexa Fluor™ incluyendo anticuerpos secundarios.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Violeta
Contenido y almacenamiento 1 vial suficiente para 300 unidades/portaobjetos
Almacenar a ≤ -20 °C después de su recepción
Desecar y proteger de la luz
Cuando se almacena como se indica, el producto es estable durante al menos un año.
Intervalo de longitud de onda de excitación 405/450
Tipo de colorante Alexa Fluor™ Plus 405
Para utilizar con (equipo) Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with DAPI/BFP filter sets
Cantidad 1 vial
Línea de productos Alexa Fluor™ Plus
Condiciones de envío Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
Tipo de producto Faloidina
Sub Cellular Localization Actina