Learn More
Invitrogen™ LysoTracker™ Deep Red
Código de producto. 15107482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15107482 5 x 50 μl cada uno
1 options
Código de producto. 15107482 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L12492
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Colorante rojo profundo fluorescente para el etiquetado y el seguimiento de orgánulos acídicos en células vivas
LysoTracker Deep Red es un tinte fluorescente rojo, no fijable y permeable a las células que tiñe los compartimentos ácidos dentro de una célula, como los lisosomas. Deep Red tiene una excitación y un máximo de emisión de 647/668 nm y se puede excitar de forma eficaz mediante un filtro Cy5. Las sondas LysoTracker están disponibles en diversos colores fluorescentes.
Tinción y seguimiento de orgánulos ácidos de manera simple, muy específica y en un solo paso
Las sondas LysoTracker consisten en un fluoróforo hidrofóbico vinculado a una base débil que está solo parcialmente protonada con pH neutro. En un estado de carga neutra, las sondas LysoTracker pueden difundirse libremente a través de membranas plasmáticas intactas de células vivas. Debido a las propiedades ácidas inherentes dentro del lisosoma, al difundirse en el lisosoma se protona la débil moiedad básica. En este estado cargado, la sonda no se difunde fácilmente a través de la membrana de orgánulos, lo que proporciona una acumulación localizada para la tinción distintiva de orgánulos ácidos, como los lisosomas. Las sondas LysoTracker, eficaces en concentraciones nanomolares, son altamente selectivas para orgánulos ácidos y proporcionan una simple tinción en un solo paso que no depende de la detección de anticuerpos.
Los lisosomas son de naturaleza ácida debido a la producción y almacenamiento de enzimas digestivas (hidrolasas). El entorno ácido de los lisosomas permite la degradación de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y péptidos. Las proteínas, virus o bacterias extracelulares también se pueden internalizar y llevarse al lisosoma para su degradación a través de la ruta de proteólisis lisosomal. Además, las proteínas mal plegadas o los orgánulos dañados se convierten en objetivos de degradación lisosomal mediante la inducción de la autofagia. La autofagia es importante para la diferenciación celular, la supervivencia durante la privación de nutrientes y el control del crecimiento normal. La naturaleza ácida inherente dentro de los lisosomas y cualquier cambio de pH durante la biosíntesis o patogénesis, se puede aprovechar con varias sondas que responden a un entorno ácido. Los productos LysoTracker proporcionan detección de fluorescencia para la tinción de células vivas de entornos ácidos y se pueden utilizar para el etiquetado y el seguimiento de orgánulos ácidos, como los lisosomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo lejano
Concentración 1 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a ≤ –20°C
• Proteger de la luz
• Evitar ciclos de congelación y descongelación y no almacenar en un congelador sin escarcha
• Almacenar en alícuotas de un solo uso, si es posible
Intervalo de longitud de onda de excitación 647/668
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, generador de imágenes de fluorescencia
Cantidad 5 x 50 μl
Método de detección Fluorescente
Descripción LysoTracker™ Deep Red
Emisión IR cercano
Formulario Líquido
Línea de productos LysoTracker
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Tinción de orgánulos de células vivas, sin fijación
Tipo de producto Tinte
Sub Cellular Localization Lisosomas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • LysoTracker Deep Red *1 mM solution in DMSO*
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: DMSO