Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
Código de producto. 12010156
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
MitoTracker Deep Red FM
MitoTracker Orange CM-H2TMRos
MitoTracker Orange CMTMRos
MitoTracker Red CM-H2Xros
MitoTracker™ Green FM
MitoTracker™ Red CMXRos
MitoTracker™ Red FM
Intervalo de longitud de onda de excitación:
490⁄516
554⁄576
579/599
579⁄599
581⁄644
644⁄665
Tamaño de la unidad:
1000 microgramos
paquete de 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Intervalo de longitud de onda de excitación Tamaño de la unidad
12010156 MitoTracker Deep Red FM 644⁄665 1000 microgramos
11529096 MitoTracker™ Red FM 581⁄644 1000 microgramos
11569106 MitoTracker™ Red CMXRos 579/599 1000 microgramos
11579106 MitoTracker Red CM-H2Xros 579⁄599 paquete de 20
11589106 MitoTracker™ Green FM 490⁄516 1000 microgramos
11549106 MitoTracker Orange CMTMRos 554⁄576 1000 microgramos
11559106 MitoTracker Orange CM-H2TMRos 554⁄576 1000 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12010156 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore M22426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00€
    541.65€ / 1000 microgramos
    Ahorro 60.35€
    10% Descuento
Visualizza tutte le promozioni
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
MitoTracker Deep Red FM tiñe las mitocondrias en las células vivas y puede usarse para la localización mitocondrial. El colorante se conserva bien tras la fijación con aldehído e incluso la permeabilización posterior con detergentes. Absorbencia/emisión ∽ 644/665 nm. Embalaje especial.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, adquisición de imágenes de células, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección por inmunofluorescencia, mitocondrias, función mitocondrial, estructura mitocondrial, rastreo de orgánulos
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Rojo oscuro
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 644⁄665
Formato Special packaging
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, lector de microplacas
Cantidad 20 x 50 μg
Método de detección Fluorescente
Descripción MitoTracker Deep Red FM
Línea de productos MitoTracker
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinte
Sub Cellular Localization Mitocondrias
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.