Learn More
Invitrogen™ CellMask™ Plasma Membrane Stains
Código de producto. 15594394
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Infrarrojo cercano
Naranja
Rojo oscuro
Verde
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15594394 Verde 100 microlitros
10734084 Rojo oscuro cada uno
10093243 Naranja cada uno
17817388 Infrarrojo cercano 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15594394 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C37608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    336.65€ / 100 microlitros
    Ahorro 25.35€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las tinciones de membrana plasmática Invitrogen CellMask™ permiten el etiquetado rápido y uniforme de la membrana plasmática en casi todos los tipos de células. Estas tinciones funcionan rápidamente y pueden detectarse mediante un filtro de microscopio estándar con cualquier instrumento de adquisición de imágenes.
Invitrogen CellMask™ plasma membrane stains enable fast and uniform labeling of the plasma membrane in almost all cell types. These stains works rapidly and can be detected using standard microscope filter sets with any imaging instrument. Depending upon the cell type and experimental conditions, the plasma membrane staining will last for 60–90 minutes without detectable internalization, providing enough time for most live cell dynamic studies. The stain survives fixation, but not permeabilization.
Las tinciones de membrana plasmática Invitrogen CellMask™ permiten el etiquetado rápido y uniforme de la membrana plasmática en casi todos los tipos de células. Estas tinciones funcionan rápidamente y pueden detectarse mediante un filtro de microscopio estándar con cualquier instrumento de adquisición de imágenes. Dependiendo del tipo de célula y las condiciones del experimento, la tinción de membrana plasmática durará entre 60–90 minutos sin internalización detectable, lo que ofrecerá tiempo suficiente para la mayoría de los estudios dinámicos de células vivas. La mancha sobrevive a la fijación, pero no a la permeabilidad.
Las características de las tinciones de membrana plasmática CellMask™ incluyen:
• Sensibilidad: tinción específica y rápida de la membrana plasmática
• Conservación excelente: las tinciones suelen durar entre 60 y 90 minutos
• Disponible en los canales de microscopio más comunes, verde, naranja, rojo oscuro e infrarrojo cercano
Inconvenientes de otros métodos
La membrana plasmática es un marcador conveniente de los límites celulares y, como tal, se han utilizado varias sondas para la tinción de la membrana. Normalmente, se usan tintes de naturaleza lipofílica; sin embargo, se internalizan rápidamente, lo que ofrece un período muy corto para la adquisición de imágenes. Las lectinas marcadas con fluorescencia, como la aglutinina del germen de trigo, también se han empleado como tinciones de membrana plasmática. Las lectinas conjugadas dependen de los azúcares de la superficie celular para la tinción y como resultado, su tinción no es uniforme y varía según el tipo de célula. Una tinción sólida de la membrana plasmática es importante para diversas aplicaciones, incluidos los ensayos de translocación, los estudios dinámicos de la membrana plasmática y como una herramienta general para la identificación de células en análisis y adquisición de imágenes tradicionales y automatizados.
Cómo funcionan las tinciones de la membrana plasmática CellMask™
Las tinciones de membrana plasmática CellMask™ están diseñadas para brindar una tinción uniforme de la membrana plasmática en una amplia variedad de tipos de células de mamíferos y son lentas de internalizarse, en particular en comparación con enfoques tradicionales como DiI, DiO y aglutinina de germen de trigo marcada.
Las tinciones de membrana plasmática CellMask™ son moléculas anfipáticas que contienen una fracción lipofílica que aporta una excelente carga de la membrana y un tinte hidrófilo cargado negativamente para el «anclaje» de la sonda en la membrana plasmática. Aunque las tinciones de membrana plasmática CellMask™ ofrecen amplias oportunidades para la adquisición de imágenes de células, el patrón de tinción también se mantiene después de la fijación con formaldehído, lo que permite más opciones de adquisición de imágenes multiparamétricas. Sin embargo, la tinción de membrana plasmática CellMask™ no sobrevive a la extracción con detergente y, por tanto, no se puede utilizar en combinación con sondas que requieren permeabilización.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de –5 °C a –30 °C) y proteger de la luz.
Para utilizar con (equipo) Microscopio confocal, microscopio de fluorescencia
Cantidad 100 μL
Volumen (métrico) 100 μl
Descripción Tinción de membrana plasmática CellMask™ Green
Línea de productos Cellmask
Tipo de etiqueta Colorante fluorescente
Tipo de producto Tinción de membrana plasmática
Sub Cellular Localization Membrana plasmática