Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Código de producto. 10184322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
10 mL
Tipo de producto:
DAPI
Pentahidrato
Tinción
Tinción de ácidos nucleicos
Tipo de colorante:
DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, dilactate)
Hoechst 33258
Hoechst 33342
Impenetrable en células
Permeabilidad celular
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
10 ml
100 miligramos
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tipo de colorante Tamaño de la unidad
10184322 10 mg DAPI Impenetrable en células 10 miligramos
11580246 10 mg DAPI Impenetrable en células 10 miligramos
11530306 10 mg DAPI DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, dilactate) 10 miligramos
10778843 10 mL Tinción de ácidos nucleicos Hoechst 33258 cada uno
11534876 100 mg Tinción de ácidos nucleicos Hoechst 33258 100 miligramos
11594876 100 mg Pentahidrato Hoechst 33258 100 miligramos
11534886 10 mL Tinción de ácidos nucleicos Hoechst 33342 10 ml
11544876 100 mg Tinción de ácidos nucleicos Permeabilidad celular 100 miligramos
11504886 100 mg Tinción Hoechst 33342 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10184322 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D1306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    216.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 11.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
DAPI emite una fluorescencia azul tras unirse a los pares AT del ADN. Aunque el colorante es un impermeabilizante celular, unas concentraciones más elevadas pueden entrar en las células vivas.
Análisis celular, ciclo celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad, proliferación y función celular, imagen celular, citometría de flujo, citometría de flujo de ensayos de ciclo celular, tinción de citometría de flujo por estructura celular, citometría de flujo de procesos celulares, hibridación in situ por fluorescencia, inmunofluorescencia (IF), contratinción por inmunofluorescencia, montaje y prevención de la decoloración, tinción y detección por inmunofluorescencia, hibridación in situ (ISH), evaluación microbiana, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de orgánulos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 358 nm
Tipo de colorante Impenetrable en células
Para utilizar con (aplicación) Adquisición de imágenes de células
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 10 mg
Método de detección Fluorescente
Emisión 461 nm
Línea de productos Pierce
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto DAPI
Sub Cellular Localization Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus
Peso molecular 350.3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DAPI (4',6-Diamidino-2-Phenylindole, Dihydrochloride)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.