Learn More
Alambre de circonio, 0,5 mm de diámetro, recocido, 99,2 % (base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx., Thermo Scientific Chemicals
32.30€ - 102.00€
CAS | 7440-67-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Zr |
Peso molecular (g/mol) | 91.22 |
Número MDL | MFCD00011303 MFCD00148878 |
Clave InChI | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
PubChem CID | 23995 |
ChEBI | CHEBI:33342 |
Nombre IUPAC | circonio |
SMILES | [Zr] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15454935
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045056.G1 |
1 m |
32.30€
1 metro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15464935
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045056.G5 |
5 m |
102.00€
5 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-67-7 | |
91.22 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
23995 | |
circonio |
Zr | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
CHEBI:33342 | |
[Zr] |
Especificaciones
Zirconium wire | |
7440-67-7 | |
Zr | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
[Zr] | |
91.22 | |
CHEBI:33342 | |
Odorless | |
Alambre, ≈1,31g/m |
0.5mm (0.020 in.) dia., Annealed | |
(Base metálica sin Hf) Hf 4,5 % máx. | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
circonio | |
23995 | |
99.2% | |
≈1.31g/m |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes