Learn More
Bolo de circonio, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, 99,5 % (base metálica sin Hf), Hf nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11399058
Bolo de circonio, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, 99,5 % (base metálica sin Hf), Hf nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399058
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11399058
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042508.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Hf), Hf nominal 3 %
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf nominal 3%
Olor Odorless
Peso ≈2.62g/slug
Formulario ≈2,62 g/bolo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteC24T011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2021 Código de producto042508.22,042509.22,042508.14
Número de loteC16X013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Código de producto042508.22,042509.22,042508.14
Número de loteD24K27 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Código de producto042508.22,042509.22,042508.14
Número de loteS15B034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Código de producto042508.22,042509.22,042508.14
Número de loteE06X007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Código de producto042508.22,042509.22,042508.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bolo de circonio, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, 99,5 % (base metálica sin Hf), Hf nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals >