Learn More
Óxido de circonio(IV), 20% en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific™
61.68€ - 179.00€
CAS | 1314-23-4 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Zr |
Peso molecular (g/mol) | 123.22 |
Número MDL | MFCD00011310 MFCD01868884 |
Clave InChI | MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
PubChem CID | 62395 |
Nombre IUPAC | dioxocirconio |
SMILES | O=[Zr]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11347527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012732.36 |
500 g | N/A | ||||||
11357527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012732.A3 |
2 kg | N/A | ||||||
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
1314-23-4 | |
123.22 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
62395 | |
O=[Zr]=O |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
dioxocirconio |
Spezifikation
colloidal dispersion | |
Blanco | |
20% in H2O | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
It is soluble in HF,and hot H2SO4. It is insoluble in water. | |
O=[Zr]=O | |
123.22 | |
123.22 | |
1.26 |
1314-23-4 | |
Partículas de 0,005-0,01 micrómetros en líquido | |
O2Zr | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
dioxocirconio | |
62395 | |
Recognizable |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.