Learn More
ZEOprep™ NH2 Functionalized
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. NH2 Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. NH2 ligand gives the silica a medium polar surface, ideal for scavenger applications.
249.00€ - 4755.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 40-63 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 60 Å |
Técnica | Chromatography |
Tipo | Gel de sílice |
Material | Gel de sílice |
Código de producto | Marca | Description | Precio | Cantidad | Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Description | Precio | Cantidad | Availability | ||||
30048973
|
ZEOprep
302092 |
5 kg | 5 kg |
4755.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30048962
|
ZEOprep
300184 |
100 g | 100 g |
249.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30048997
|
ZEOprep
300185 |
1 kg | 1 kg |
1400.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30048955
|
ZEOprep
302080 |
500 g | 500 g |
911.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- NH2/Amino functionalized medium polar surface
- Ideal for Carbohydrates and N2 containing heterocycles and amines
- Irregular Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducability
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Especificaciones
40-63 μm | |
Chromatography | |
Gel de sílice | |
Irregular |
60 Å | |
Gel de sílice | |
NH2 funcionalizado |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
ZEOprep™ NH2 Functionalized