Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits Código de producto.: 10104952
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits
Código de producto. 10104952
25 reacciones, 496, 546, 565/578, R-PE (R-ficoeritrina), cada uno
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
25 reacciones
3 x 10 μl
50 reacciones
Excitación/emisión:
346/442
402/421
410/455
495, 555, 650/519, 565, 668
496, 546, 565/578
496/519
496/668
555/565
556/573
578/603
590/617
650/660
650/668
696/719
Etiqueta o tinte:
APC (Aloficocianina)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 405
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 647-R-ficoeritrina
Alexa Fluor 700
Biotina-XX
HRP (peroxidasa de rábano picante)
Pacific Blue
R-PE (R-ficoeritrina)
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 10104952
Marca: Invitrogen™ Z25055
Includes
Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de IgG1 de ratón Zenon R-PE (125 μl) y 1 vial de reactivo de bloqueo Zenon (IgG de ratón, 125 μl).
Simplifique sus aplicaciones de tinción celular con los kits de marcado de anticuerpos IgG1 de ratón Invitrogen Zenon™.
Simplifique sus experimentos de tinción multicolor y citometría de flujo con nuestros kits de marcado de IgG1 de ratón Zenon™. Estos kits de marcado de anticuerpos son ideales para experimentos de citometría de flujo (por ejemplo, FACS), porque permiten el marcado simultáneo de diferentes células y tejidos diana con anticuerpos monoclonales de ratón marcados de distintas formas en un solo protocolo de tinción. Se pueden preparar varios complejos de anticuerpos Zenon™ individualmente y utilizarlos en una tinción multicolor después de usar el reactivo bloqueante Zenon™.
Consiga anticuerpos primarios marcados con fluoróforo, biotina o enzima de forma rápida, versátil y fiable con los kits de marcado de IgG1 de ratón Zenon™. En estos kits se utilizan fluoróforos Alexa Fluor, biotina, Pacific Blue o enzimas, como la R-ficoeritrina y la aloficocianina, que se adhieren a los fragmentos de Fab monovalentes purificados por afinidad. Los fragmentos de Fab, a su vez, se dirigen contra la porción FC de los anticuerpos primarios de IgG1 y se unen a ellos. Basta con una pequeña cantidad de material inicial. Se trata de un método optimizado para el marcado eficaz de anticuerpos en suero, líquido ascítico o suspensiones de hibridomas. Debido a que el método de marcado de Zenon se basa en la inmunoselectividad, no requiere de la eliminación de proteínas exógenas (como el suero) o tampones que contengan aminas del anticuerpo diana, por lo que simplifica el proceso.
La tecnología de marcado Zenon hace que el uso de múltiples anticuerpos derivados del ratón en el mismo protocolo de tinción sea, con diferencia, más sencillo. Los kits de etiquetado tricolor Zenon tricolor contienen materiales suficientes para 10 reacciones de etiquetado de cada uno de los tres colores fluorescentes diferentes.
Características importantes de la tecnología de marcado Zenon:
• Los anticuerpos marcados suelen estar listos para su uso en 10 minutos.
• Solo se requiere de 1 a 20 µg de anticuerpo primario.
•Simple: no es necesaria una purificación.
• Flexible: se puede elegir entre diferentes fluoróforos, biotinas, HRP y fosfatasas alcalinas.
• Se pueden multiplexar con otros anticuerpos monoclonales de ratón de forma simultánea.
• Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, incluidas la ICQ, la IHQ, la citometría de flujo y la adquisición de imágenes celulares.
Ventajas de usar kits de marcado de anticuerpos de Zenon:
Ahorro de costes
Los kits de marcado de anticuerpos Zenon ofrecen un método reproducible y económico de marcado de tan solo 0,4 µg en 2 µl de anticuerpo primario, con un mínimo de residuos de anticuerpos caros o difíciles de obtener, o pasos de lavado excesivos que suponen un riesgo de pérdida de producto.
Sensibilidad
Marque anticuerpos primarios sin comprometer su afinidad de unión a los antígenos: Los fragmentos de Fab marcados con colorantes y enzimas de Zenon, dirigido a la cola Fc, se purifican por afinidad durante su preparación para garantizar una alta afinidad y selectividad para la porción FC del anticuerpo primario correspondiente. El procedimiento de marcado químico de los fragmentos de Fab Zenon protege su sitio de unión Fc, lo que resulta en reactivos de marcado más activos.
Velocidad
No se requiere ningún procedimiento de purificación antes de usar los fragmentos de Fab Zenon en sus aplicaciones de laboratorio. La formación del complejo de Fab con anticuerpos ocurre en menos de cinco minutos y va seguido de un paso de bloqueo de cinco minutos. En este tiempo, casi todos los anticuerpos primarios de la mezcla se marcan con los fragmentos de Fab marcados.
Simplicidad
Los complejos de Fab con anticuerpos muestran una fluorescencia o actividad enzimática similar en intensidad a la de los anticuerpos primarios marcados directamente. Variar el alcance del marcado de anticuerpos es muy sencillo: solo hay que cambiar la cantidad de reactivo de marcado Zenon que se añade durante la reacción. Una vez formados los complejos de marcado, se pueden utilizar inmediatamente, sin necesidad de purificar los anticuerpos.
Fiabilidad
El complejo de Fab con anticuerpos Zenon es estable y permite el marcado posterior o simultáneo de diferentes células y tejidos diana con diferentes complejos. Después de la tinción, se puede llevar a cabo un paso de fijación a base de aldehído para evitar la transferencia de diferentes marcas entre los distintos anticuerpos primarios, preservando así el patrón de tinción inicial.
Personalización
Ofrecemos servicios de conjugación de anticuerpos personalizada eficientes y confidenciales, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 reacciones
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de reactivo de etiquetado de IgG1 de ratón Zenon R-PE (125 µl) y 1 vial de reactivo de bloqueo Zenon (IgG de ratón, 125 µl).
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Excitación/emisión 496, 546, 565/578
Escala de etiquetado < 1–20 μg
Línea de productos Zenon
Etiqueta o tinte R-PE (R-ficoeritrina)
Color Rojo-naranja
Labeling Target IgG1
Especie Ratón
Tipo de etiqueta PE y APC
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2936208 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/07/2024 Código de productoZ25055
Número de lote2326070 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2021 Código de productoZ25055
Número de lote2089919 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2019 Código de productoZ25055
Número de lote2381762 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/09/2021 Código de productoZ25055
Número de lote2018256 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/09/2018 Código de productoZ25055
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits >