Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 300 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 300 μL Pipettors
Marca: Labcon 1147-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 1.18500kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Se adapta a las pipetas más usadas de 300 μl
- Filtro de aerosol de baja retención ZAP™ SLIK
- Retención de líquidos muy baja
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
324 μl | |
Estéril | |
Morado | |
71,1 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
Punta UltraFine, Extended Length | |
Sí | |
Universal | |
ZAP™ SLIK |
Con filtro | |
Natural | |
No esterilizable en autoclave | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Gradilla de 96 pocillos | |
96 puntas/gradilla | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |