Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 300 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 300 μL Pipettors
74.15€ - 121.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
Código de producto | Marca | Envase | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16671953
|
Labcon
1178-225-000-9 |
96 puntas/recarga Eclipse™ UNO | Biselado |
121.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16681953
|
Labcon
1178-965-006-9 |
96 puntas/gradilla | Biselado |
101.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17245694
|
Labcon
1147-965-006-9 |
96 puntas/gradilla | Punta UltraFine, Extended Length |
74.15€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 300 μL Pipettors
- ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
- Ultra-low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
Con filtro | |
Natural | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Haz electrónico | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Sí | |
Universal | |
ZAP™ SLIK |