Learn More
Labcon ZAP™ 300 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
120.00€ - 168.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) 300 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 2,18 in
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
16673992
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
1193-965-006-9
96 puntas/gradilla
120.00€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-02-2023
para ver el stock
16611963
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
1193-225-000-9
96 puntas/recarga Eclipse™ UNO
168.00€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-03-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Pipette Tip
  • Fits 300 μL Rainin™ LTS style Pipettors
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
300 μl
Estéril
2,18 in
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Se adapta a las pipetas de estilo Rainin™ LTS de 300 µl
Resina de polipropileno USP clase VI
Con filtro
No esterilizable en autoclave
55,6 mm
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Filtro de aerosol ZAP™ para Rainin™ LTS