Learn More
Labcon ZAP™ 300 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marca: Labcon 1193-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 14.51500kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Se adapta a las pipetas de estilo Rainin™ LTS de 300 μl
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
300 μl | |
Estéril | |
No Autoclavable | |
55,6 mm | |
Proteasa, ADN humano, ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxina (no pirogénico) | |
Haz de electrones | |
96 Puntas/Estantería | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno USP Clase VI |
Con filtro | |
Transparente | |
2,18 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Flextop | |
Sí | |
Rainin LTS | |
ZAP&trade |