Learn More
Labcon™ ZAP™ 150 μL Aerosol Filter Pipette Tips
These beveled point pipette tips with aerosol filters come individually wrapped, bagged, or racked.
75.95€ - 95.85€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 150 μl |
---|---|
Dispensación por volumen (métrico) | 160 μl |
filtradas por | Con filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17577816
|
Labcon™
1056-965-006-9 |
Estéril | Gradilla, 96 |
95.85€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17567816
|
Labcon™
1056-960-006-9 |
No estéril | Gradilla, 96 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17547816
|
Labcon™
1056-165-000-9 |
Estéril | En envase individual |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17557816
|
Labcon™
1056-800-000-9 |
No estéril | En bolsa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Fits most standard 150 μL pipettes
- If sterile, have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Especificaciones
150 μl | |
Con filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Sí | |
Resina de polipropileno |
160 μl | |
Transparente | |
2 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Fabricadas con un 93 % de energía renovable | |
No |