Learn More
Labcon Puntas de pipeta con filtro de aerosol ZAP™ de 100 μl
Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
Marca: Labcon 1096-965-006-9
Descripción
- Punta de pipeta
- Filtro de aerosol
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
100 μl | |
Estéril | |
Morado | |
49,7 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
Punta UltraFine | |
96 puntas/gradilla | |
Universal Fit | |
ZAPTM | |
10 μl, 20 μl, 50 μl, 100 μl |
Con filtro | |
Transparente | |
No Autoclavable | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Rack | |
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |
Título del producto
Labcon Puntas de pipeta con filtro de aerosol ZAP™ de 100 μl > 96 puntas/gradilla; graduadas: Sí
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido