Learn More
Patrón de itrio para ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) en 2-5 % de ácido nítrico (HNO3), Reagecon
Fabricado con metal ultrapuro (99,999 %) probado mediante un método de prueba acreditado por ISO 17025 (ref. INAB: 264T) y materias primas ensayadas por titulación y ICP-MS antes de su fabricación.
Marca: Reagecon PY2A2
Descripción
- ICP, ICP-MS Reference Standard, ICP, ICP-MS Reference Materia
- ISO/IEC 17025 para la prueba de estándares de ICP/ICP-MS mediante ICP-MS (ref. INAB: 264T)
- ISO/IEC 17025 para calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C)
- ISO/IEC 17025 para calibración de temperatura en el rango de -196 - +1200 °C (ref. INAB: 265C)
- ISO/IEC 17025 para medición de densidad (ref. INAB: 264T) usando tubo en U oscilante y picnometría de Bingham
- ISO/IEC 17025 para determinadas valoraciones complexométricas (ref. INAB: 264T)
- Cumple con GHS/OSHA, REACH, etc.
- Este producto se produce en un entorno de sala limpia altamente controlado (ISO 7), utilizando agua ultrapura (especialmente tratada para la producción de patrones de espectroscopia de masas), ácidos destilados triples y botellas previamente limpiadas tricosidas.
- La titrimetría y la espectroscopia se controlan y calibran utilizando materiales de referencia certificados (CRM) separados, por lo que el producto viene con dos capas de trazabilidad, incluyendo los estándares del NIST cuando están disponibles.
- Todas las incertidumbres de medición de este producto se calculan de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se informan como incertidumbres ampliadas en el nivel de confianza del 95 %.
Especificaciones
Matrix: 2-5% HNO₃ | |
100 mL | |
1000 µg/mL (1000 ppm) | |
Yttrium (Y₂O₃) |
HDPE de triple lixiviado | |
Líquido | |
ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF y otras técnicas de medición de cationes |
Seguridad y manipulación
- yttrium ICP standard solution
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid