Learn More
Solución de itrio para ICP, 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12986154
compliance-icons
Solución de itrio para ICP, 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. p-8014494 Tous les produits Fisher Chemical Produits
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100 ml
250 ml
500 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Código de producto. 12986154
Marca: Fisher Chemical S 067 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Spécification
La solución contiene HNO3
Concentración 1 g/L
Cantidad 100 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1123179 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/06/2025 Código de productoS 067 100
Número de lote1078839 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Código de productoS 067 100
Número de lote1021407 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Código de productoS 067 100
compliance-icons
Identifiant produit
  • ICP Standard Solution Yttrium (Y) 1000mg/l in HNO
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, yttriumtrinitrate, hexahydrate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Solución de itrio para ICP, 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™ >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis