Learn More
Óxido de itrio(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11346198
Óxido de itrio(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082564
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
Código de producto. 11346198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011181.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-36-9
Fórmula molecular O3Y2
Peso molecular (g/mol) 225.81
Número MDL MFCD00011473
Clave InChI RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) oxide, REacton™
Punto de fusión 2410°C
Nombre de nota (REO)
Color Blanco
Forma física Polvo de ≪ 10 μm
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Y2O3
Índice Merck 14,10107
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.81
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 5.01
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteT09L065 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/07/2025 Código de producto011181.22,011181.A1,011181.36,011181.14
Número de loteT01L019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/07/2025 Código de producto011181.22,011181.A1,011181.36,011181.14
Número de loteN21L023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/03/2025 Código de producto011181.A1,011181.22,011181.14,011181.36
Número de loteZ24K049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/12/2024 Código de producto011181.22,011181.A1,011181.14,011181.36
Número de loteT25K049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Código de producto011181.22,011181.A1,011181.14,011181.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de itrio(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >