Learn More
Fluoruro de itrio(III), anhidro, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
81.30€ - 893.00€
CAS | 13709-49-4 |
---|---|
Fórmula molecular | F3Y |
Peso molecular (g/mol) | 145.90 |
Número MDL | MFCD00049714 |
Clave InChI | RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K |
Nombre IUPAC | yttrium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Y+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11366898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013650.14 |
25 g |
81.30€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11346898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013650.22 |
100 g | N/A | ||||||
11356898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013650.36 |
500 g |
893.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Yttrium(III) fluoride is used in the production of yttrium metal, glasses and ceramics. It is also used in the preparation of low-index film layers, which exhibit good transparency in the UV through infrared regions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13709-49-4 | |
145.90 | |
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Y+3] |
F3Y | |
MFCD00049714 | |
yttrium(3+) trifluoride |
Especificaciones
Yttrium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Masa/polvo | |
F3Y | |
UN3288 | |
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K | |
yttrium(3+) trifluoride | |
145.9 | |
Reacton™ |
1387°C | |
13709-49-4 | |
(REO) | |
MFCD00049714 | |
Soluble in acids. Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Y+3] | |
145.90 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 237-257-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes