Learn More
Acetato de itrio(III) tetrahidrato, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
CAS: 85949-60-6 | C6H17O10Y | 338.10 g/mol
95.48€ - 294.47€
CAS | 85949-60-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H17O10Y |
Peso molecular (g/mol) | 338.10 |
Número MDL | MFCD00013048 |
Clave InChI | AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K |
Nombre IUPAC | yttrium(3+) triacetate tetrahydrate |
SMILES | O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11366208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011186.14 |
25 g |
95.48€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11356208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011186.22 |
100 g |
294.47€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Yttrium(III) acetate tetrahydrate is used as laboratory reagents, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
85949-60-6 | |
338.10 | |
AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H17O10Y | |
MFCD00013048 | |
yttrium(3+) triacetate tetrahydrate |
Spécification
Yttrium(III) acetate tetrahydrate | |
85949-60-6 | |
99.99% (REO) | |
MFCD00013048 | |
AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K | |
yttrium(3+) triacetate tetrahydrate | |
338.10 (266.04 Anhydrous) |
(decomposition) | |
Agregados cristalinos | |
C6H17O10Y | |
Soluble in Hot water. | |
O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
338.10 | |
1.5 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 245-612-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.