missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
yopM Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Thermo Scientific PA5117566
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This antibody has been tested in direct-ELISA
Effector proteins function to alter host cell physiology and promote bacterial survival in host tissues.
Especificaciones
yopM | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Outer membrane protein YopM; yop48 | |
Recombinant Yersinia pestis Outer membrane protein YopM protein (1-409aa) | |
100 μg | |
Primary | |
-20°C or -80°C if preferred | |
Liquid |
Western Blot | |
3 mg/mL | |
10mM PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
Rabbit | |
Protein G | |
RUO | |
Bacteria | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
yopM Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido