Learn More
Waters Corporation XTerra MS C8 Prep Column
XTerra Prep columns bring the benefits of Hybrid Particle Technology to isolation and purification applications in discovery and development laboratories.
Especificaciones
Presión máxima | 6000 psi (415 Bar) |
---|---|
Forma de partícula | Esférica |
Tamaño de poro | 125 Å |
Cantidad | 1/Ea. |
Tipo USP | L7 |
Descripción
- XTerra Prep MS columns possess our patented Hybrid Particle Technology, with particles engineered specifically for prep.
- More capacity results in fewer injections for the same amount of pure material or more material with the same number of injections.
- In the discovery world, this greater capacity means you can use a shorter column, producing the same amount of material in half the time.
Especificaciones
6000 psi (415 Bar) | |
125 Å | |
L7 | |
Columna preparativa |
Esférica | |
1/Ea. | |
Sí |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.