Learn More
Waters Corporation XSelect HSS C18 Method Validation Kit
The HSS C18 is a general-purpose C18 bonded phase column that provides superior peak shape for bases, increased retention, and exceptional column lifetimes at low pH.
Especificaciones
Presión máxima | 6000 psi (415 Bar) |
---|---|
Forma de partícula | Esférica |
Tamaño de poro | 100 Å |
Cantidad | 3/Pk. |
Tipo USP | L1 |
Descripción
- The HSS C18 packing is the most stable commercially available bonded phase and does not suffer from peak shape issues that plague older stationary phases that rely upon steric protection (and lack of endcapping) to produce stability at low pH.
- The HSS C18 HPLC columns are fully scalable and are completely transferable to UPLC separations.
Especificaciones
6000 psi (415 Bar) | |
100 Å | |
L1 | |
Method Validation Kit |
Esférica | |
3/Pk. | |
Sí |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.