Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa CTC PAL-XT XCHANGE™ para LC
El conocimiento y la experiencia que se emplean en la fabricación de una jeringa SGE ofrecen un rendimiento excepcional y una calidad superior
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 2928730
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15259273
  • 119.00€ / cada uno
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
Especificaciones
Especificaciones
Jeringa CTC PAL-XT para LC
0,375 mm
0,71 mm
Para manipulación de líquidos y LC
56 mm
22 G
0,375 mm
0,71 mm
500 μl
Cono
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa CTC PAL-XT XCHANGE™ para LC > 500 μl; DE x DI: 0,71 x 0,375mm