Learn More
Waters Corporation XBridge Prep Shield RP18 Column
XBridge BEH Shield RP18 columns complement the XBridge BEH C18 and C8 phases and provide a necessary and powerful tool for HPLC method development.
Especificaciones
Presión máxima | 6000 psi (415 Bar) |
---|---|
Forma de partícula | Esférica |
Tamaño de poro | 130 Å |
Cantidad | 1/Ea. |
Tipo USP | L1 |
Descripción
The embedded carbamate group in the bonded phase ligand provides alternate selectivity, especially for phenolic compounds compared to straight chain alkyl columns.Especificaciones
6000 psi (415 Bar) | |
130 Å | |
L1 | |
Columna |
Esférica | |
1/Ea. | |
Sí |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.