Learn More
Invitrogen™ ViewRNA™ Colorimetric Tissue 2-Plex Kits
The ViewRNA 2-Plex Kits enable sensitive and specific colorimetric detection for in situ hybridization (ISH) of two RNA targets in tissue using branched DNA (bDNA) signal amplification technology and the Fast Red, Fast Blue, and DAB substrates. ViewRNA Tissue probe sets are sold separately.
Marca:  Invitrogen™ QVT4422C
8578.50 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24344" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18705475
  • 9280.00€ / paquete de 96
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ ViewRNA™ Colorimetric Tissue 2-Plex Kits > Red-Brown 2-Plex Kit
Para uso exclusivo en investigación.