missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sharpsafe X48 Sharpsafe 5L Recycled Content Sharps Bin BlueLid

Marca:  Sharpsafe 51025440

253.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.


X48 Sharpsafe 5L Recycled Content Sharps Bin BlueLid

Código de producto. 30242997

  • 389.12€ / paquete de 48

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Sharpsafe X48 Sharpsafe 5L Recycled Content Sharps Bin BlueLid >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado