Learn More
Brady™ Etiquetas antielectrostáticas de poliéster blanco brillante Workhorse™ B-473
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. El poliéster brillante Brady B-473 con revestimiento y adhesivo con disipación estática permanente se utiliza con la impresora BMP71.
Marca: Brady™ 114748
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Homologado por UL; con aprobación CSA; con aprobación ESD para IEC 61340-5-1 y EN 100015-1 | |
Acrílico, Permanente, Estático-disipador | |
Satinado | |
Etiqueta disipadora electrostática | |
Impresora BMP™71 | |
500/rollo | |
1 x 0,5 in. (W x H) | |
De -40 °C a +120 °C | |
0,09 mm | |
12,70 x 25,40 mm | |
12,70 mm |
Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster con disipación estática (B-473) | |
ID de placa de circuitos, adhesión de disipador estático | |
1 | |
Rectángulo | |
25,4 x 12,7 mm (An x Al) | |
0,0035 in | |
15,88 mm | |
25,40 mm |
Título del producto
Brady™ Etiquetas antielectrostáticas de poliéster blanco brillante Workhorse™ B-473 > Ancho x Alto: 25,4 x 12,7mm (1 x 0,5 pulg.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido