Learn More
Scientific Industries Kit de módulo Bluetooth inalámbrico y mini llave de protección Bluetooth
El módulo Bluetooth inalámbrico y la mini llave de protección Bluetooth se utilizan con EnviroApp y se pueden conectar fácilmente al puerto RS-232 del Enviro-Genie.
Marca:  Scientific Industries SI-1260
Código de producto. 17221752
  • 186.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Descripción
  • Conecte el módulo Bluetooth inalámbrico al puerto RS232 del Enviro Genie para el control por ordenador y el registro de datos
  • Utilícelo con la descarga de EnviroApp para alertas de temperatura por correo electrónico, estadísticas y análisis, almacenamiento de perfiles y ejecución automática
Especificaciones
Especificaciones
Módulo Bluetooth
0,45 kg
Enviro-Genie
1 unidad
1 lb
EnviroApp
Módulo Bluetooth inalámbrico y mini llave de protección Bluetooth
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Scientific Industries Kit de módulo Bluetooth inalámbrico y mini llave de protección Bluetooth > Scientific Industries - Kit de módulo Bluetooth inalámbrico y mini llave de protección Bluetooth