Learn More
Wilmad-LabGlass™ Rotor y tapones SP Scienceware™ para sonda MAS de Bruker
Solución para el análisis de muestras sólidas
21.32€ - 83.90€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Espectrómetros de RMN de estado sólido |
---|
Código de producto | Marca | Modelo | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15399028
|
Wilmad-LabGlass™
66809-0581 |
520-1A | Para sonda Bruker MAS de 3,2 mm |
83.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15369028
|
Wilmad-LabGlass™
66800-0545 |
528-PP-4VAR | Para sonda Bruker MAS de 7mm | N/A | ||||||
Descripción
- Fabricados con circón de alta pureza
- Tapones equipados con juntas tóricas para mejorar el sellado
- Tapones y sondas MAS compatibles con la mayoría de los espectrómetros de RMN de estado sólido
- La inspección minuciosa antes y después del proceso de mecanizado de precisión garantiza la ausencia de irregularidades en el material
- Las pruebas de centrifugación se realizan a la velocidad de giro más alta especificada, lo que garantiza un funcionamiento sin superar el límite de giro del rotor
Especificaciones
Espectrómetros de RMN de estado sólido |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Wilmad-LabGlass™ Rotor y tapones SP Scienceware™ para sonda MAS de Bruker