Learn More
Bel-Art™ Pipetas de RMN de transferencia de muestras de punta larga SP Scienceware™ Wilmad™
Diseñadas para facilitar la transferencia de muestras líquidas contenidas en espacios estrechos. Las pipetas de RMN de transferencia de muestras de punta larga Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ añaden y extraen muestras de tubos de RMN de 5 mm de diámetro externo, de matraces aforados de cuello largo y de columnas de cromatografía.
Marca:  Bel-Art™ 66000-0020
196.65 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15328588
  • 207.00€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Descripción
  • Fabricadas con vidrio de alta calidad de tipo 1 clase A según el ASTM
  • Resistentes a la mayoría de disolventes orgánicos
  • La transparencia proporciona un control sencillo de la carga de muestras
  • Fíjelas fácilmente con una pera de látex (804), que se vende por separado
  • Fabricadas en sala limpia
  • Libres de contaminación orgánica e inorgánica
  • El proceso de moldeado especial garantiza una superficie lisa para minimizar la pérdida de muestras
Especificaciones
Especificaciones
De 5 mm o más y tubos de 17,8 cm (7 pulg.), 20,3 cm (8 pulg.) y 22,9 cm (9 pulg.), tubos de EPR de 250 ml, matraces con cuellos estrechos largos y columnas de cromatografía.
5 mm
Paquete de 100
349,25 mm
13,75 in
803 A
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Bel-Art™ Pipetas de RMN de transferencia de muestras de punta larga SP Scienceware™ Wilmad™ >