Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tubos de RMN con susceptibilidad ajustada Wilmad-LabGlass™ Shigemi™
Los tubos de RMN de susceptibilidad ajustada Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Shigemi™ incorporan un émbolo y una base de susceptibilidad ajustada que reducen de manera eficaz los gradientes de límites en los extremos de la bobina de Rf, lo que se traduce en una disminución de dos tercios del volumen de muestra necesario.
305.00€ - 357.00€
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15388588
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0027 |
3 mm | Universal, todos los espectrómetros | BMS-003 |
309.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15398588
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0028 |
5 mm | Espectrómetros de Bruker | BMS-005B |
305.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15338598
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0030 |
3 mm | Universal, todos los espectrómetros | CMS-003 |
312.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15358598
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0031 |
5 mm | Espectrómetros de Bruker | CMS-005B |
309.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15368598
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0032 |
3 mm | Universal, todos los espectrómetros | DMS-003 |
357.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15308608
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0036 |
3 mm | Universal, todos los espectrómetros | MMS-003 |
357.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Seleccione el tubo en función del disolvente utilizado: CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
- Disponible para Bruker o Universal
Especificaciones
Conjunto de tubos |