Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tubos de RMN con susceptibilidad ajustada Wilmad-LabGlass™ Shigemi™
Los tubos de RMN de susceptibilidad ajustada Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Shigemi™ incorporan un émbolo y una base de susceptibilidad ajustada que reducen de manera eficaz los gradientes de límites en los extremos de la bobina de Rf, lo que se traduce en una disminución de dos tercios del volumen de muestra necesario.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0031
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15358598
  • 309.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Seleccione el tubo en función del disolvente utilizado: CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
  • Disponible para Bruker o Universal
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de tubos
8 mm (longitud inferior)
Cloroformo-d ajustado
Espectrómetros de Bruker
5 mm
CMS-005B