Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tubos de RMN con susceptibilidad ajustada Wilmad-LabGlass™ Shigemi™
Los tubos de RMN de susceptibilidad ajustada Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Shigemi™ incorporan un émbolo y una base de susceptibilidad ajustada que reducen de manera eficaz los gradientes de límites en los extremos de la bobina de Rf, lo que se traduce en una disminución de dos tercios del volumen de muestra necesario.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0036
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
Descripción
- Seleccione el tubo en función del disolvente utilizado: CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
- Disponible para Bruker o Universal
Especificaciones
Conjunto de tubos | |
10 mm (longitud inferior) | |
Metanol-d4 ajustado |
Universal, todos los espectrómetros | |
3 mm | |
MMS-003 |