Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 7.5 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La ajustada tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0.0065 mm para los insertos Wilmad
125.46€ - 244.80€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 7,4835 ± 0,0065 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 6,480 ± 0,013 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) |
Grosor de la pared (métrico) | 0,51 mm |
Alertas:
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes: Tubo y tapón desechable
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Intensidad de campo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Intensidad de campo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15338778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-7575 |
513B-1PP-7-5 | 178 mm | 100 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15348778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-7585 |
513B-1PP-8-5 | 203,2 mm | 100 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15358778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-7595 |
513B-1PP-9-5 | 228,6 mm | 100 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15338838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-7575 |
513B-3PP-7-5 | 178 mm | 300 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15348838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-7585 |
513B-3PP-8-5 | 203,2mm | 300 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15378838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-7595 |
513B-3PP-9-5 | 228,6mm | 300 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15388888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-7595 |
513B-5PP-9-5 | 228,6mm | 350 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15368888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-7575 |
513B-5PP-7-5 | 178 mm | 350 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15378888
|
Wilmad-LabGlass™
66350-7585 |
513B-5PP-8-5 | 203,2mm | 350 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15398938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-7595 |
513B-7PP-9-5 | 228,6 mm | 400 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15388938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-7585 |
513B-7PP-8-5 | 203,2 mm | 400 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15378938
|
Wilmad-LabGlass™
66400-7575 |
513B-7PP-7-5 | 178 mm | 400 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Specifications
7,4835 ± 0,0065 mm | |
6,480 ± 0,013 mm | |
Ideal para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) | |
0,51 mm |