Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 7.5 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La ajustada tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0.0065 mm para los insertos Wilmad
Marca: Wilmad-LabGlass™ 66350-7595
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
Alertas:
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes: Tubo y tapón desechable
Descripción
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
25 µm | |
228,6mm | |
6,480 ± 0,013 mm | |
Ideal para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) | |
0,51mm |
51 µm | |
7,4835 ± 0,0065 mm | |
350 MHz | |
9 pulg | |
513B-5PP-9-5 |