Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ con 3 mm de diámetro externo Tubos de RMN de alto rendimiento con pared fina, 7 pulg de longitud, con tapón Bruker SampleJet
Inspeccionados minuciosamente para garantizar el éxito de sus experimentos: diseñados para uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio.
Marca:  Bel-Art™ 66000-0079
Código de producto. 15348658
  • 341.00€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Añadir a la cesta
Alertas:
No se debe utilizar con agitadores cerámicos.
Descripción
Descripción
Se venden 100 unidades por pack
Especificaciones
Especificaciones
178 mm
Gran capacidad de procesamiento
Tubo y tapón SampleJet de Bruker™&
0,27 mm
Wilmad™ WG-3000-7-SJ
2,99 ± 0,03 mm
Para su uso en el sistema SampleJet de Bruker™.
7 in
100/paq.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ con 3 mm de diámetro externo Tubos de RMN de alto rendimiento con pared fina, 7 pulg de longitud, con tapón Bruker SampleJet > Modelo WG-3000-7-SJ; 177,8 mm (7 pulgadas) de longitud; tubo y tapón Bruker SampleJet