Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 20 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared media
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
364.14€ - 382.50€
Especificaciones
Camber (Metric) | 25 µm |
---|---|
Concentricity (Metric) | 51 µm |
Diámetro exterior (métrico) | 18,000 ± 0,013 mm |
Diámetro interior (métrico) | 18,050 ± 0,013 mm |
Intensidad de campo | 350 MHz |
Alertas:
No se recomienda el uso de tapones para muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6
Includes: Tubo y tapón desechable
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15388898
|
Wilmad-LabGlass™
66352-2095 |
228,6 mm | 20-9-9-5 | N/A | ||||||
15358898
|
Wilmad-LabGlass™
66352-2075 |
178 mm | 20-9-7-5 | N/A | ||||||
15378898
|
Wilmad-LabGlass™
66352-2085 |
203,2 mm | 20-9-8-5 | N/A | ||||||
Description
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Specifications
25 µm | |
18,000 ± 0,013 mm | |
350 MHz | |
0,97 mm |
51 µm | |
18,050 ± 0,013 mm | |
Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.