Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas WYPALL™ L10 EXTRA+
Las toallitas económicas de 1 capa son más resistentes que las toallas convencionales de 1 capa. Las toallitas Kimberly-Clark™ WYPALL™ L10 EXTRA+ están diseñadas para limpiar y conseguir un acabado sin marcas.
Marca: Kimberly-Clark™ 7241
Detalles adicionales : Peso : 3.95000kg
Descripción
- Toallita de 1 capa de un solo uso
- Tecnología de tejido AIRFLEX™
- Más resistente que las toallitas tradicionales de 1 capa
- Limpia rápidamente sin deshacerse.
- Ideal para una limpieza versátil: tareas de limpieza de intensidad media como abrillantar vidrio y superficies lisas, y limpiar herramientas.
- Se suministra como un rollo grande perforado.
- Para su uso en zonas con mucha afluencia de personas.
- Se pueden utilizar junto con un sistema dispensador para controlar el consumo y reducir el gasto.
Especificaciones
Toallita L10 | |
32,5 cm | |
Blanco | |
Rollo perforado grande | |
Dispensador de toallitas AQUARIUS™ | |
1 capas |
38,5 cm | |
Tejido AIRFLEX™ | |
38,5 x 32,5 cm | |
Para tareas de limpieza de intensidad media como abrillantar vidrio y superficies lisas, y limpiar herramientas. | |
1 rollo x 1000 hojas |