Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas WYPALL™ L10 EXTRA+
Las toallitas económicas de 1 capa son más resistentes que las toallas convencionales de 1 capa. Las toallitas Kimberly-Clark™ WYPALL™ L10 EXTRA+ están diseñadas para limpiar y conseguir un acabado sin marcas.
50.25€ - 64.45€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallita L10 |
---|---|
Material | Tejido AIRFLEX™ |
Para utilizar con (aplicación) | Para tareas de limpieza de intensidad media como abrillantar vidrio y superficies lisas, y limpiar herramientas. |
Para utilizar con (equipo) | Dispensador de toallitas AQUARIUS™ |
Tela | 1 capas |
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10582303
|
Kimberly-Clark™
7241 |
Blanco | 38,5 x 32,5 cm | 1 rollo x 1000 hojas |
63.50€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12610543
|
Kimberly-Clark™
7202 |
Blanco | 38 x 23,5 cm | 1 rollo x 1000 hojas |
50.25€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16606985
|
Kimberly-Clark™
7241 |
Blanco | 38,5 x 32,5 cm | 1 rollo x 1000 hojas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Toallita de 1 capa de un solo uso
- Tecnología de tejido AIRFLEX™
- Más resistente que las toallitas tradicionales de 1 capa.
- Limpia rápidamente sin deshacerse.
- Ideal para una limpieza versátil: tareas de limpieza de intensidad media como abrillantar vidrio y superficies lisas, y limpiar herramientas.
- Se suministra como un rollo grande perforado.
- Para su uso en zonas con mucha afluencia de personas.
- Se pueden utilizar junto con un sistema dispensador para controlar el consumo y reducir el gasto.
Especificaciones
Toallita L10 | |
Para tareas de limpieza de intensidad media como abrillantar vidrio y superficies lisas, y limpiar herramientas. | |
1 capas |
Tejido AIRFLEX™ | |
Dispensador de toallitas AQUARIUS™ |