Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con tapón de rosca con parte superior sólida, transparente
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Marca: DWK Life Sciences W986272NG
194.75 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Includes: Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de caucho 14B recubiertos con PTFE
Descripción
Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
Especificaciones
Sin septum | |
17 mm | |
2,0 ml | |
Sí | |
Rosca | |
Fenólico | |
44 mm | |
20-400 |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) | |
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
Cónico V | |
0,5 dr. | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14